Beskrivning
Jästextrakt är koncentrat av den vattenlösliga delen av autolyserade Saccharomyces cerevisiae-celler. De härstammar från primärodlad bagarjäst. Dessa produkter utan animaliskt ursprung är lämpliga som multifunktionella näringstillskott i däggdjurscellkultur, mikrobiell fermentering och insektscellkultur. Jästextrakt ger viktiga vattenlösliga vitaminer, aminosyror, peptider och kolhydrater till vilken mediumformulering som helst.
Relaterade jästextraktprodukter:
- Bacto Jästextrakt—är ett av de mest kompletta och mångsidiga fermenteringstillskotten som finns. Det är en viktig ingrediens för mikrobiologisk analys av vitaminer. Jästextrakt är också värdefullt vid antibiotikaanalys. B-faktorn, ett tillväxtämne som är nödvändigt för produktion av rifampin i en Nocardia-art, kan isoleras från jästextrakt.
- Bacto Jästextrakt, tekniskt—utvecklat för att erbjuda produkter prissatta för bioteknikmarknaden med acceptabel klarhet och tillväxtfrämjande egenskaper
- Gibco Yeast Extract—utvecklades för att erbjuda en produkt för bioteknik-/läkemedelsmarknaden med acceptabel klarhet och tillväxtfrämjande egenskaper. Medieformuleringar som innehåller jästextrakt specificeras enligt standardmetoder för olika tillämpningar.
- Difco Jästextrakt UF—ultrafiltrerat och specifikt utformat för däggdjurscellkultur. Med sin låga endotoxinnivå och höga innehåll av naturligt förekommande B-vitaminer kan den användas effektivt för att minska behovet av fosterserum för boskap. Den har en endotoxinnivå som är mindre än eller lika med 500 EU/g.
- Difco Jästextrakt Low-Dusting (LD) — är utformad för att begränsa mängden damm som genereras jämfört med andra spraytorkade jästextrakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO, MUO |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 25°grader i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare. |
| Celltyp | Bakterier |
| Typ av kultur | Däggdjur, insekt, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Bakteriemedia |
| Formatera | Hink |
| För användning med (applikation) | Formulering av odlingsmedier för odling av heterotrofa mikroorganismer |
| Kvantitet | 5 pund |
| Källa | Fri från animaliskt ursprung |