Läs mer
Gibco™ Nötkött extrakt pulver
Produktkod. 16209781 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
16209781 500 g
1 options
Produktkod. 16209781 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 212303
 Begränsad artikel
I lager
Nötköttsextraktpulver är ett köttextrakt som torkas till pulver. Detta näringstillskott innehåller en blandning av peptider, enskilda aminosyror, nukleotider, organiska syror, mineraler och vitaminer.
Nötköttsextraktpulver är ett köttextrakt som torkas till pulver. Detta näringstillskott innehåller en blandning av peptider, enskilda aminosyror, nukleotider, organiska syror, mineraler och vitaminer. Dessutom, på grund av skillnader i processen, har Beef Extract Powder en annan molekylviktsprofil än andra nötköttsextraktprodukter i vår portfölj. Kunder har använt nötköttsextraktpulver i en rad mikrobiella fermenteringsceller, inklusive Clostridium sp., Escherichia coli, Bacillus subtillis, Pasteurella multocida och Streptococcus-arter, för att producera många djurhälsovacciner.
Funktioner
  • Ett näringstillskott med animaliskt ursprung (AO)
  • En blandning av peptider, enskilda aminosyror, nukleotider, organiska syror, mineraler och vitaminer
Användningsområden för nötköttsextraktpulver inkluderar:
  • Används i olika mikrobiella fermenteringscellinjer
  • Används för att producera många vacciner mot djurhälsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, COMPF, SMWW, ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 25°grader i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
Tillsats Nötkött extrakt
Form Pulver
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g