Läs mer
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: BiGGY Agar
:
BIGGY Agar; 500 g
Beskrivning
- Formulering: Vismut ammoniumcitrat 5 g/l, natriumsulfit 3 g/l, dextros 10 g/l, glycin 10 g/l, jästextrakt 1 g/l, agar 16 g/l
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | STOR Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Vismut ammoniumcitrat 5 g/l, natriumsulfit 3 g/l, dextros 10 g/l, glycin 10 g/l, jästextrakt 1 g/l, agar 16 g/l |
| För användning med (applikation) | För Candida |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |