Läs mer
BD BBL™ Dehydrerade kulturmedier: Brain Heart Infusion
Beskrivning
- Formulering: Hjärnhjärtinfusion från (fasta ämnen) 6g/L, Peptisk smältning av animalisk vävnad 6g/L, Pankreatisk smältning av gelatin 14,5g/L, Dextros 3g/L, Natriumklorid 5g/L, Dinatriumfosfat 2,5g/L
Certifikat
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Hjärnhjärtinfusion |
| Produkttyp | Hjärnhjärtinfusion |
| Formulering | Hjärnhjärtinfusion från (fasta ämnen) 6g/L, Peptisk smältning av animalisk vävnad 6g/L, Pankreatisk smältning av Gelatin 14,5g/L, Dextros 3g/L, Natriumklorid 5g/L, Dinatriumfosfat 2,5g/L |
| För användning med (applikation) | För kräsen, icke kräsen, aerob och anaerob |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |