Läs mer
BD BBL™ Uttorkad kulturmedia: Brucella buljong
:
Brucella buljong; 500 g
Beskrivning
- Dehydrerad
- Kulturmedia
- Brucella buljong
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CCAM, ISO , USDA |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Brucella buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Pankreasnedbrytning av kasein 10 g/L, Peptisk nedbrytning av animalisk vävnad 10 g/L, Dextros 1 g/L, jästextrakt 2 g/L, Natriumklorid 5 g/L, Natriumbisulfit 0,1 g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av Brucella-organismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |