Läs mer
BD BBL™ Uttorkad kulturmedia: MacConkey-agar
:
MacConkey-agar; 500 g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO, 9000, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | MacConkey agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Pankreatisk smältning av gelatin 17 g/l, peptoner (kött och kasein) 3 g/l, laktos 10 g/l, gallsalter 1,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 13,5 g/l, neutral röd 0,03 g/l, kristallviolett/l 1 m |
| För användning med (applikation) | Isolering av Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Proteus mirabilis 12453, Salmonella enterica underart enterica serotyp Typhimurium 14028, Shigella flexneri 12022, Escherichia coli 8739 |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bottle MacConkey Agar
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H371-Kan orsaka organskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: bile salts