Läs mer
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Middlebrook ADC Enrichment
Produktkod. 11718173
Change view
Kvantitet:
20 mL
100 mL
Förpackningstyp:
Flaska
Provrör
Förpackningsstorlek:
200ml
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11718173 20 mL Provrör 200ml
11756924 100 mL Flaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11718173 Leverantör BD Leverantörsnummer 211887
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Används som tillväxttillskott för mikrobiologisk forskning. BD Difco™ BBL™ Middlebrook ADC Enrichment rekommenderas för isolering och odling av mykobakterier och andra mikrober
  • Dehydrerat format
  • Odlingsmedia
  • DNR (Latex)-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Tillsats Middlebrook ADC
Form Vätska
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Förpackningstyp Provrör
Kvantitet 20 mL