Läs mer
BD BBL™ Mueller Hinton II agar, katjonjusterad
Produktkod. p-4901947
Kvantitet:
500 g
Förpackningstyp:
Flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11758123
Brand: BD 211438
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rekommenderas för antimikrobiell känslighetstestning av vanliga, snabbt växande bakterier. BD™ BBL™ Mueller Hinton II Agar används i diskdiffusionstestning med Bauer-Kirby agar-diffusionsmetoden, standardiserad av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Mueller Hinton Agar utvecklades ursprungligen för odling av patogen Neisseria. Det rekommenderas för antimikrobiell diskdiffusionskänslighetstestning av vanliga, snabbt växande aeroba patogener. Otillsatt Mueller Hinton-agar är inte tillräckligt för mer kräsna organismer som S. pneumoni.
  • Testad enligt, och uppfyller acceptansgränserna för, strömmen M6 protokoll publicerat av CLSI.
  • Uppfyller kraven från Världshälsoorganisationen och specificeras i FDA:s Bakteriologiska Analytiska Manual för livsmedelstestning.
  • Tillverkad för att innehålla låga nivåer av tymin och tymidin, med kontrollerade nivåer av kalcium och magnesium.
  • Visar ett kulturellt svar på: Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, ISO , MCM9
Färg Ljus beige
Form Dehydrerad (fritt flytande, homogen)
Medietyp Mueller Hinton II agar
Produkttyp Agar
Formulering Nötköttsextrakt 2 g/l, surt hydrolysat av kasein 17,5 g/l, stärkelse 1,5 g/l, agar 17 g/l
För användning med (applikation) Antimikrobiell känslighetstestning av mikroorganismer med agardiffusionsmetod
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g