Läs mer
BD BBL™ Dehydrerade kulturmedier: Mueller Hinton II-buljong (katjonjusterad)
:
Mueller Hinton II-buljong (katjonjusterad); 500 g
Beskrivning
- Dehydrerad
- Kulturmedia
- Mueller Hinton II buljong (katjonjusterad)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Mueller Hinton II buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Nötköttsextrakt 3 g/l, surt hydrolysat av kasein 17,5 g/l, stärkelse 1,5 g/l |
| För användning med (applikation) | Antimikrobiell känslighetstestning av mikroorganismer med buljongspädningsmetod |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |