Läs mer
BD BBL™ Trypticase™ Sojabuljong (Sojabön-kasein smält medium)
Kvantitet:
500 g
5 lb.
25 lb.
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2.3kg
500g
Beskrivning
Trypticase Sojabuljong (Soybean-Casein Digest Medium) är ett allmänt medium som används i kvalitativa procedurer för odling av kräsna och icke-kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover. TSB är ett näringsrikt medium som kommer att stödja tillväxten av en mängd olika mikroorganismer, inklusive vanliga aeroba, fakultativa och anaeroba bakterier och svampar.
- Denna formulering ingår i USP som ett medium för användning vid utförande av mikrobiella uppräkningstester och tester för specificerade mikroorganismer vid testning av icke-sterila farmaceutiska produkter.
- TSB valdes av USDA Animal and Plant Health Inspection Service för att upptäcka livsdugliga bakterier i levande vacciner.
- TSB rekommenderas för testning av bakteriella föroreningar i kosmetika och uppfyller etablerade standarder inom livsmedelsindustrin.
- På grund av dess förmåga att främja tillväxt, rekommenderas TSB också för användning som inokulat för diskdiffusion och agarspädningstestning av antimikrobiell känslighet enligt standardiserad av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
- Används vid isolering av: Aspergillus brasiliensis ( niger ) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica underartenterica serotyp Typ028us a 6 Staphylochimurium 5
Certifikat
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Färg | Light tan to yellow (prepared) |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Form | Dehydrerad (fritt flytande, homogen) |
| Medietyp | Trypticase Sojabuljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Dextrose 2.5g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |