Läs mer
BD BBL™ Trypticase™ Sojabuljong (Sojabön-kasein smält medium)
Produktkod. 17323650
Kvantitet:
500 g
5 lb.
25 lb.
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2.3kg
500g
Produktkod. 17323650
Brand: BD 211771
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överensstämmer med USP och EP-specifikationer. BD™ BBL™ Trypticase™ Sojabuljong (Soybean-Casein Digest Medium) är ett uttorkat medium för allmänt bruk för isolering, upptäckt och odling av många olika mikroorganismer.
Trypticase Sojabuljong (Soybean-Casein Digest Medium) är ett allmänt medium som används i kvalitativa procedurer för odling av kräsna och icke-kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover. TSB är ett näringsrikt medium som kommer att stödja tillväxten av en mängd olika mikroorganismer, inklusive vanliga aeroba, fakultativa och anaeroba bakterier och svampar.
  • Denna formulering ingår i USP som ett medium för användning vid utförande av mikrobiella uppräkningstester och tester för specificerade mikroorganismer vid testning av icke-sterila farmaceutiska produkter.
  • TSB valdes av USDA Animal and Plant Health Inspection Service för att upptäcka livsdugliga bakterier i levande vacciner.
  • TSB rekommenderas för testning av bakteriella föroreningar i kosmetika och uppfyller etablerade standarder inom livsmedelsindustrin.
  • På grund av dess förmåga att främja tillväxt, rekommenderas TSB också för användning som inokulat för diskdiffusion och agarspädningstestning av antimikrobiell känslighet enligt standardiserad av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
  • Används vid isolering av: Aspergillus brasiliensis ( niger ) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica underartenterica serotyp Typ028us a 6 Staphylochimurium 5
Certifikat
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, MCM9, SMD, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Färg Light tan to yellow (prepared)
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Form Dehydrerad (fritt flytande, homogen)
Medietyp Trypticase Sojabuljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Dextrose 2.5g/L
För användning med (applikation) Odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 5 lb.