Läs mer
Gibco™ Bacto™ Pepton
Beskrivning
Bacto Peptone är en enzymatisk nedbrytning av animaliskt protein från nötkreatur och svin. Näringsvärdet av Bacto Peptone är till stor del beroende av en kombination av en försumbar mängd proteaser, hög koncentration av komplexa beståndsdelar och ett unikt aminosyrainnehåll som gör denna pepton till en stark kvävekälla. Kunder har framgångsrikt använt detta tillägg med en mängd olika celltyper inklusive Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae och njurceller från svin för att producera bioterapeutika och vacciner för djurhälsotillämpningar.
Funktioner:
- En stark kvävekälla
- Unikt aminosyrainnehåll
- Hög koncentration av komplexa beståndsdelar
Tillämpningar av Bacto Peptone inkluderar:
- Vacciner för djurhälsotillämpningar
- Produktion av bioterapeutika
- Däggdjurscellodling
- Mikrobiell fermentering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO, MUO |
| Innehåll och lagring | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Celltyp | Bacteria |
| Produkttyp | Bacterial Media |
| Formatera | Hink |
| För användning med (applikation) | Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms |
| Produktlinje | Bacto |
| Kvantitet | 2 kg |
| Källa | Animal origin |