Läs mer
Gibco™ Bacto™ Pepton
Produktkod. p-4897964 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Formatera:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Förpackningsstorlek
16299741 500 g Flaska 500g
16229761 10 kg Hink -
16219761 2 kg Hink -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16299741 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 211677
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bacto Peptone är en enzymatisk nedbrytning av animaliskt ursprung (AO) av proteiner från nötkreatur och svin.
Bacto Peptone är en enzymatisk nedbrytning av animaliskt protein från nötkreatur och svin. Näringsvärdet av Bacto Peptone är till stor del beroende av en kombination av en försumbar mängd proteaser, hög koncentration av komplexa beståndsdelar och ett unikt aminosyrainnehåll som gör denna pepton till en stark kvävekälla. Kunder har framgångsrikt använt detta tillägg med en mängd olika celltyper inklusive Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae och njurceller från svin för att producera bioterapeutika och vacciner för djurhälsotillämpningar.
Funktioner:
  • En stark kvävekälla
  • Unikt aminosyrainnehåll
  • Hög koncentration av komplexa beståndsdelar
Tillämpningar av Bacto Peptone inkluderar:
  • Vacciner för djurhälsotillämpningar
  • Produktion av bioterapeutika
  • Däggdjurscellodling
  • Mikrobiell fermentering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO, MUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Celltyp Bakterier
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Bakteriemedia
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Formulering av odlingsmedier för odling av heterotrofa mikroorganismer
Produktlinje Bacto
Kvantitet 500 g
Källa Animaliskt ursprung