Läs mer
Gibco™ Polypeptone™ Pepton
Kvantitet:
454 g
10 kg
Beskrivning
A mixture of peptones made up of equal parts of pancreatic digest of casein and peptic digest of animal tissue.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO |
| Innehåll och lagring | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Form | Powder |
| Produkttyp | Dehydrated Culture Media |
| Formatera | Bottle |
| För användning med (applikation) | Various bacteria, fungi, and mammalian cells |
| Produktlinje | Polypeptone |
| Kvantitet | 454 g |
| Källa | Animal Origin |