Beskrivning
- Bacto Proteosepeptoner är enzymatiska nedbrytningar av protein
- Studier visar att ingen enskild pepton är den mest lämpliga kvävekällan för varje mikrobiologisk tillämpning
- Dessa fynd ledde till utvecklingen av Bacto Proteosepepton, Bacto Proteosepepton nr 2 och Bacto Proteosepepton nr 3. Bacto Proteosepepton nr 4 är en spraytorkad version av Bacto Proteosepepton.
- Bacto Proteosepepton används vid framställning av mikrobiologiska odlingsmedier och vid produktion av bakteriella toxiner
- Förvara vid 2° till 25 °C i svala, torra förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO, MUO |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Celltyp | Bakterier, svampar, däggdjur |
| Form | Dehydrerade, fritt flödande granuler |
| Produkttyp | Bakteriemedia |
| Formatera | Flaska |
| För användning med (applikation) | Formulering av odlingsmedier för odling av heterotrofa mikroorganismer |
| pH | 6,6 –7,6 (1,0 % lösning vid 25 °C) |
| Produktlinje | Bacto |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |