Läs mer
BD BBL™/Difco™ Media Tillsatser/Ingredienser/Reagens: Skummjölk
Description
- Differentiering av organismer baserad på koagulation och proteolys av kasein
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | OSHA, HCS |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Tillsats | Skummjölk |
| Form | Dehydrerad |
| För användning med (applikation) | Förbereda mikrobiologiska odlingsmedier |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |