Läs mer
BD BBL™ Middlebrook OADC Enrichment
Beskrivning
- 100 ml per flaska (6/sp)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014 |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Tillsats | Middlebrook OADC Enrichment |
| Form | Viskös |
| För användning med (applikation) | Middlebrook 7H10 Agar |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 6 x 100 mL |