Läs mer
BD BBL™ IsoVitaleX™ Berikning
Produktkod. 11798163
Change view
Kvantitet:
5 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11798163 5 x 10 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11798163 Leverantör BD Leverantörsnummer 211876
 Begränsad artikel
I lager
BD BBL™ IsoVitaleX™ Anrikning är ett kemiskt definierat tillskott som används som tillsats till media för odling av näringsmässigt kräsna mikroorganismer.
  • GC Agar kompletterad med hemoglobin och BBL IsoVitaleX Anrikning (i stället för jästkoncentrat) ger ett förbättrat medium för isolering av mikroorganismer
  • Anrikning ger V-faktor (nikotinamidadenindinukleotid, NAD) för Haemophilus-arter
  • Tillhandahåller även vitaminer, aminosyror, koenzymer, dextros, ferrijoner och andra faktorer som förbättrar tillväxten av patogena Neisseria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Tillsats IsoVitaleX™ Berikning
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 5 x 10 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • isovitalex enrichment
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid