Läs mer
BD BBL™ MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tube: Reagens
Produktkod. p-180720
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 6
Produktkod. 11766924
Brand: BD 245114
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder överlägsen detektionstid i ett användarvänligt, fluorescerande testformat
  • Skapar en miljö som lämpar sig för snabb mykobakteriell tillväxt
  • Rekommenderas för testning av sputum, avföringsprover, kroppsvätskor och vävnad
  • Röret använder fluorometrisk teknologi för att underlätta avläsningen av resultat
  • Under UV-ljus avger ett positivt test ett levande orange fluorescerande sken vid tubbasen och vid menisken; ett negativt test visar lite eller ingen glöd
  • Mykobakterierna kan tas bort från röret för ytterligare testning
  • För att använda, komplettera tub med MGIT OADC Anrikning och MGIT PANTA™ Antibiotikablandning, inokulera med det förberedda provet och inkubera
  • Rör passar in i standardprocedurer för dekontaminering och avfallshantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
För användning med (applikation) För detektering och återvinning av mykobakterier, testning av sputum, avföringsprover, kroppsvätskor och vävnader
Kvantitet 6 flaskor