Läs mer
BD BBL™ MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tube: Testkit
Kvantitet:
100 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Skapar en miljö som lämpar sig för snabb mykobakteriell tillväxt
- Rekommenderas för testning av sputum, avföringsprover, kroppsvätskor och vävnad
- Röret använder fluorometrisk teknologi för att underlätta avläsningen av resultat
- Under UV-ljus avger ett positivt test ett levande orange fluorescerande sken vid tubbasen och vid menisken; ett negativt test visar lite eller ingen glöd
- Mykobakterierna kan tas bort från röret för ytterligare testning
- För att använda, komplettera tub med MGIT OADC Anrikning och MGIT PANTA™ Antibiotikablandning, inokulera med det förberedda provet och inkubera
- Rör passar in i standardprocedurer för dekontaminering och avfallshantering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Fyll volym | 4 mL |
| För användning med (applikation) | För detektering och återvinning av mykobakterier, testning av sputum, avföringsprover, kroppsvätskor och vävnader |
| Kvantitet | 100 rör |