Läs mer
BD BBL™ Middlebrook OADC Enrichment
Produktkod. 11708173
Kvantitet:
500 mL
10 x 20 mL
Förpackningstyp:
Flaska
Provrör
Förpackningsstorlek:
200ml
500ml
Produktkod. 11708173
Brand: BD 211886
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som tillväxttillskott för mikrobiologisk forskning. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment rekommenderas för isolering och odling av mykobakterier och andra mikrober.
  • Dehydrerat format
  • Odlingsmedia
  • DNR (Latex)-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Tillsats Middlebrook OADC Enrichment
Form Viskös
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Förpackningstyp Provrör
Kvantitet 10 x 20 mL