missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BD BBL™ Mycoflask™ Sabouraud Dextrosagar Prepared Media Slants

Produktkod. 17342311
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10/Pk.
100 pack
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17342311 100 pack
17332311 10/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17342311 Leverantör BD Leverantörsnummer 221013

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används i kvalitativa procedurer för odling av dermatofyter

Rör med täta lock bör öppnas försiktigt för att undvika skador på grund av glasbrott.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
Färg Beige
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Vätska
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Sabouraud Dextrose Agar
Formulering Bukspottkörtelsmältning av kasein 5g/L, Peptisk smältning av animalisk vävnad 5g/L, Dextros 40g/L, Agar 15g/L
För användning med (applikation) Odling av dermatofyter
Förpackningstyp Rör med Tight Cap
Kvantitet 100 pack

För in vitro diagnostisk användning.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.