Läs mer
BD BBL™ Förberedd flaskmedia: Bufferad natriumkloridpeptonlösning (pH 7,0)
Beskrivning
- Används för att göra suspensioner av organismer för att testa tillväxtbefrämjande och hämmande egenskaper hos media vid undersökning av icke-sterila farmaceutiska produkter för specifika mikroorganismer
- Vätska ger osmotisk stabilitet, stabilt pH-värde
- Upprätthåller livsduglighet för mikroorganismer under beredning av prover
- Ytaktiva ingredienser eller inaktiverare av antimikrobiella medel
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös, klar |
| ATCC® | 16404, 6633, 10231, 8739, 9027, 6538 |
| Typ av buljong | Buffrad natriumkloridpeptonlösning |
| Kepstyp | Stopper med ring |
| Certifikat och efterlevnad | USP, EP, JP |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 25 °C |
| Ursprungsland | USA |
| Upptäcker | Mikroorganismer |
| Form | Vätska |
| Visa mer |