Läs mer
BD BBL™ Prepared Plated Media: Serum Tellurite Agar
Beskrivning
- Ready-to-use
- 100 x 10mm and 100 x 15mm-style plates
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014 |
| Färg | Light Beige |
| Form | Liquid |
| Tillverkningsursprung | United States |
| Medietyp | Serum Tellurite agar |
| Formulering | Proteose Peptone No. 3 20g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 20g/L, Lamb Serum 50mL, Potassium Tellurite solution,1% 10mL |
| För användning med (applikation) | Corynebacterium diphtheriae |
| Förpackningstyp | Plate |
| Kvantitet | 20/Pk. |