Läs mer
BD BBL™ Kaninkoagulasplasma
Produktkod. 11758852
Change view
Kvantitet:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
150ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11758852 10 x 15 ml 150ml
11965105 10 x 3 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11758852 Leverantör BD Leverantörsnummer 240826
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kvalitativ bestämning av stafylokockers patogenicitet med hjälp av direktrörsmetod
Koagulas binder plasmafibrinogen, vilket får organismerna att agglutinera eller plasma att koagulera. BBL Koagulasplasma, kanin och BBL Coagulase Plasma Rabbit med EDTA rekommenderas för att utföra det direkta rörtestet. Vid tidpunkten för användning, testa både positiva och negativa kontrollkulturer för att kontrollera prestandan hos koagulasplasman.
  • Produkttyp: diagnostiska reagenser och adjuvanser
  • Grupperingar: C Produkter
  • Typ: Koagulastestning
  • Hållbarhet: 1095 dagar
  • Etiketten har Naturgummi Latex uttalande
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Koagulas kaninplasma
För användning med (applikation) Kvalitativ bestämning av stafylokockers patogenicitet med hjälp av direktrörsmetod
Kvantitet 10 x 15 ml
Art Kanin