Läs mer
BD BBL™ Kaninkoagulasplasma
Produktkod. p-3202727
Kvantitet:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
150ml
Paket med 10
Produktkod. 11965105
Brand: BD 240827
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalitativ bestämning av stafylokockers patogenicitet med hjälp av direktrörsmetod
Koagulas binder plasmafibrinogen, vilket får organismerna att agglutinera eller plasma att koagulera. BBL Koagulasplasma, kanin och BBL Coagulase Plasma Rabbit med EDTA rekommenderas för att utföra det direkta rörtestet. Vid tidpunkten för användning, testa både positiva och negativa kontrollkulturer för att kontrollera prestandan hos koagulasplasman.
  • Produkttyp: diagnostiska reagenser och adjuvanser
  • Grupperingar: C Produkter
  • Typ: Koagulastestning
  • Hållbarhet: 1095 dagar
  • Etiketten har Naturgummi Latex uttalande
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Koagulas kaninplasma
För användning med (applikation) Kvalitativ bestämning av stafylokockers patogenicitet med hjälp av direktrörsmetod
Kvantitet 10 x 3 ml
Art Kanin