Läs mer
BD BBL™ Ersättningsreagenser för Gram-färgningssatser
Beskrivning
- Kompletta färgsatser minskar röran i samband med Gram-färgningsprocedurer
- Brottsäker lösningsflaska har en gångjärnsförsedd punktlock som gör det enkelt att reglera flödet och hjälper till att förhindra fläckar och spill
- Färgkodade etiketter möjliggör snabb identifiering av reagenser
- Stabiliserad jodlösning kräver ingen blandning och har lång hållbarhet
Beställningsinfo
Finns i förpackningar med fyra 250 ml flaskor eller individuella 1-liters flaskor; försäljningen av B12542 är begränsad från Kalifornien
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Safranin |
| Kvantitet | 4 x 250 ml |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| För användning med (applikation) | Används för att färga mikroorganismer från kulturer eller prover med differentialgrammetoden |
| Förvaringskrav | 15° till 30 °C |
| Typ av fläck | Safranin |