Läs mer
BD BBL™ Ersättningsreagenser för Gram-färgningssatser
Produktkod. p-103086
Change view
Kvantitet:
3,8 l
4 x 250 ml
Typ:
Gram jod
Gram jod (stabiliserat)
Grundläggande Fuchsin
Safranin
Typ av fläck:
Grundläggande Fuchsin
Jod
Safranin
Förpackningsstorlek:
1000ml
3.8 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Typ Typ av fläck unitSize
11728203 4 x 250 ml Safranin Safranin 1000ml
11728213 3,8 l Safranin Safranin 3.8 L
11758213 4 x 250 ml Gram jod Jod 1000ml
11768213 3,8 l Gram jod (stabiliserat) Jod 3.8 L
11778213 4 x 250 ml Grundläggande Fuchsin Grundläggande Fuchsin 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11728203 Leverantör BD Leverantörsnummer 212531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För BBL Gramfärgningssatser
  • Kompletta färgsatser minskar röran i samband med Gram-färgningsprocedurer
  • Brottsäker lösningsflaska har en gångjärnsförsedd punktlock som gör det enkelt att reglera flödet och hjälper till att förhindra fläckar och spill
  • Färgkodade etiketter möjliggör snabb identifiering av reagenser
  • Stabiliserad jodlösning kräver ingen blandning och har lång hållbarhet
Beställningsinfo
Finns i förpackningar med fyra 250 ml flaskor eller individuella 1-liters flaskor; försäljningen av B12542 är begränsad från Kalifornien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Safranin
Kvantitet 4 x 250 ml
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (applikation) Används för att färga mikroorganismer från kulturer eller prover med differentialgrammetoden
Förvaringskrav 15° till 30 °C
Typ av fläck Safranin