Läs mer
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimikrobiella känslighetstestskivor, Fosfomycin 82
Beskrivning
- 6 mm skivor impregnerade med exakt bestämda mängder antibiotika eller kemoterapeutiska medel
- Är tydligt märkta på båda sidor med bokstäver och siffror som anger medel och läkemedelsinnehåll
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Fosfomycin |
| Koncentration | 200 μg |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | Varje |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD BBL Sensi-Disc Fosfomycin 200
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: (2R-cis)-(3-Methyloxiranyl)phosphonic acid, compound with 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
För in vitro diagnostisk användning