Läs mer
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testskivor för antimikrobiell känslighet, Norfloxacin 54
Beskrivning
- 6 mm skivor impregnerade med exakt bestämda mängder antibiotika eller kemoterapeutiska medel
- Är tydligt märkta på båda sidor med bokstäver och siffror som anger medel och läkemedelsinnehåll
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Norfloxacin54 |
| Koncentration | 10 μg |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 10-pack |
För in vitro diagnostisk användning