Läs mer
BD BBL™ Sensi-Disc™ Känslighetstestskiva Amikacin 2 , AN-30
Produktkod. 17382381
Change view
Koncentration:
30 μg
Produktkod. Koncentration
17382381 30 μg
1 options
Produktkod. 17382381 Leverantör BD Leverantörsnummer 231597
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kostnadseffektiv metod använder antimikrobiella medel impregnerade på högkvalitativt papper
Absorberande pappersskivor av hög kvalitet impregnerade med noggrant bestämda mängder antibiotika eller andra kemoterapeutiska medel.
  • Använder Bauer-Kirby skivdiffusionstestmetod
  • Används i självtämpande dispensrar
  • Skivor som innehåller certifierbara medel skickas till FDA för analys och certifiering innan distribution Tydligt märkta på båda sidor med bokstäver och siffror som anger agent och koncentration
  • Kassett med 50 skivor vardera säljs separat eller i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Amikacin
Koncentration 30 μg
Förpackningstyp Skiva
Kvantitet 10/Pk.