Läs mer
BD BBL™ Sensi-Disc™ Känslighetstestskivor: Oxytetracyklin
Beskrivning
- Skivor som innehåller certifierbara medel skickas till FDA för analys och certifiering innan distribution Tydligt märkta på båda sidor med bokstäver och siffror som anger agent och koncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Oxytetracyklin |
| Koncentration | 30 μg |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 10-pack |