Läs mer
BD BBL™ Sensi-Disc™ Känslighetstestskivor: Piperacillin
Beskrivning
- Tydligt markerad på båda sidor med bokstäver och siffror som betecknar agent och koncentration
- Finns i förpackning om 1 och 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Piperacillin |
| Koncentration | 100 μg |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 10/Förpackning |