Läs mer
BD BBL™ Staphyloslide™ Latex testkit
Produktkod. 15410937
Change view
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410937 100 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15410937 Leverantör BD Leverantörsnummer 240915
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
BBL Staphyloslide Testa latex; BBL Staphyloslide Kontroll latex; Testkort, blandningspinnar
Ger en snabb plattform för identifiering av stafylokockisolat, särskilt Staphylococcus aureus
De BD BBL Staphyloslide Latex Test Kit använder blå polystyrenlatexpartiklar som har sensibiliserats med fibrinogen och IgG. När stafylokockkolonier som har bundet koagulas (klumpningsfaktor) och/eller protein A blandas med latexreagenset kommer latexpartiklarna att agglutinera kraftigt inom 20 sekunder.
Rekommenderad förvaring
Store at 2° to 8°C. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C Får inte frysas
Beskrivning BBL Staphyloslide Latex testkit
Detekterbara analyter S. aureus
För användning med (applikation) Test av Staphylococcus aureus
Inkluderar BBL Staphyloslide Testlatex, 2 x 2,5 ml; BBL Staphyloslide Kontrolllatex, 2,5 ml; Testkort, blandningspinnar
Kvantitet 100 tester