Läs mer
BD BBL™ Taxo™ Differentieringsskivor, Novobiocin
Beskrivning
- Absorberande papper innehållande 5 μg novobiocin
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Novobiocin |
| Koncentration | 5 μg |
| Innehåll och lagring | -20 °C till +8 °C |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 1 förpackning |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD BBL Taxo Differentiation Discs Novobiocin
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin sodium
För in vitro diagnostisk användning.