Läs mer
Gibco™ Difco™ Trypton Pepton
Produktkod. 17787009
Kvantitet:
1 lb.
5 pund
25 lb.
Produktkod. 17787009
Brand: Gibco™ 211922
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO, MUO
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C.  Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Bakteriemedia
Formatera Hink
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Kvantitet 5 pund
Källa Animaliskt ursprung