Läs mer
Gibco™ Difco™ Trypton Pepton
Produktkod. p-4898022
Kvantitet:
1 lb.
5 pund
25 lb.
Produktkod. 16289761
Brand: Gibco™ 211921
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO
Innehåll och lagring Storage conditions: 2°C to 25°C.  Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Form Powder
Produkttyp Bacterial Media
Formatera Bottle
För användning med (applikation) Dehydrated culture media
Kvantitet 1 lb.
Källa Animal Origin