Läs mer
BD Microlance 3 specialkanyler
Produktkod. 10450864
Change view
Nålmätare:
21 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Nålmätare unitSize
10450864 21 G Paket med 100
1 options
Produktkod. 10450864 Leverantör BD Leverantörsnummer 301156
Edge
Används för en punktering med låg smärta med trippelfasettfas. BD Biosciences™ Microlance 3 Special Cannula yta är behandlad med ultraljud och exakt mätt silikonbelagd.
  • Extremt tunna väggar möjliggör höga flödeshastigheter
  • Kombinerad Luer-/BD-Luer-Lock-adapter
  • Transparent, färgkodad (grön) plastadapter
  • Förpackad i 100 engångsförpackningar för att bibehålla steriliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Silikonbelagd
Färg Grön adapter
Beskrivning Microlance
Nålmätare 21 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.81 mm
Inkluderar Luer/Luer-Lock-adapter
Latexfri Ja
Längd (engelska) Nål 1 tum
Produkttyp Tunnvägg Hypodermic Needle
Nålpunktstil Trippelfasett, kort fas
Sterilitet Sterila