Läs mer
Bovint serumalbumin fläckbuffert, BD
Produktkod. 10255649
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10255649 500 ml Varje
1 options
Mycket giftiga, utspädda azidföreningar i rinnande vatten innan de kasseras för att undvika ansamling av potentiellt explosiva avlagringar i VVS
Produktkod. 10255649 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 554657
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Mycket giftiga, utspädda azidföreningar i rinnande vatten innan de kasseras för att undvika ansamling av potentiellt explosiva avlagringar i VVS
För immunfluorescerande färgning av encellssuspensioner
Användbar för utspädning och applicering av fluorescerande reagens samt för suspension, tvättning och lagring av celler avsedda för flödescytometrisk analys
  • Bufferad saltlösning med neutralt pH 7,4
  • Kompletterat med 0,2 % (vikt/volym) bovint serumalbuminproteiner
  • Innehåller natriumazid som hämmar den potentiella omfördelningen av cellyteantigener orsakad av tvärbindning av antikroppar
  • Förhindrar potentiell förlust av fluorescerande signalintensiteter
Flödescytometri, Fluorescensmikroskopi, Intracellulär färgning (flödescytometri)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Innehåll och lagring 4 °C
Formatera Vätska
Inkluderar 0,2 % BSA-proteiner och 0,09 % natriumazid
Kvantitet 500 ml
Validerad ansökan RUO
Produkttyp Färgningsbuffert
Endast forskningsanvändning