Innehåller
Fixeringsbuffert, Diluent Buffer, BDRetrievagen En antigenåtervinningslösning, biotinylerad anti-BrdU-antikropp, Streptavidin-pepparrotsperoxidas (Sav-HRP)-lösning, färdig att använda, DAB Buffert, DAB Kromogen och kontrollglas
BrdU In-Situ Detection Kit innehåller vår BD Retrievagen A, en antigenåtervinningslösning utformad specifikt för att avslöja antigena platser, bevara vävnadsmorfologi och möjliggöra samtidig färgning av andra ytantigener i samband med BrdU.
- Med BD Retrievagen A, en antigenåtervinningslösning
- Designad specifikt för att avslöja antigena platser, bevara vävnadsmorfologi och möjliggöra samtidig färgning av andra ytantigener i samband med BrdU
- Kit möjliggör studier av proliferationstillstånd för fenotypiskt definierade celler i mikromiljö av vävnader
- Konsekventa resultat garanteras genom att tillhandahålla alla kritiska reagenser
- Omfattande serie av protokoll för färgning av BrdU i paraffininbäddade och frusna vävnadssektioner och odlade celler och i kombination med andra antigener
- Kontrollglas medföljer i satsen för att fungera som referens
Immunhistokemisk färgning
Specifikationer
Specifikationer
| Förvaringskrav | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemisk färgning |
| Kvantitet | 1 Kit |
Endast forskningsanvändning