Läs mer
Beschreibung
BrdU i kultur införlivas i DNA:t under DNA-syntes. Cellulär inkorporering av BrdU kan detekteras av anti-BrdU-specifika antikroppar efter membranpermeabilisering genom flödescytometri eller immunhistokemi.
- Fri från konserveringsmedel; hantera under aseptiska förhållanden
- Tillhandahålls som fem flaskor, var och en innehåller 0,5 ml av en 10 mg/ml lösning utspädd i 1X DPBS
Spezifikation
Spezifikation
| Formatera | Vätska |
| pH | 7.2 |
| Produkttyp | Bromodeoxiuridin (BrdU) |
| Innehåll och lagring | -80 °C |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Kvantitet | 25 mg |
| För användning med (applikation) | Cellulär inkorporering av BrdU kan detekteras av anti-BrdU-specifika antikroppar efter membranpermeabilisering genom flödescytometri eller immunhistokemi |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?