Läs mer
BD Pharmingen™ Calcein AM Fluorescerande färgämne
Produktkod. 15813329
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15813329
Brand: BD 564061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Calcein AM används för att märka levande celler som kan detekteras och analyseras vidare genom flödescytometri eller fluorescensavbildning. Den ökade hydrofobiciteten hos acetometoxi (AM) derivatet av Calcein gör att detta färgämne lätt kan komma in i livskraftiga celler.
Den ökade hydrofobiciteten hos acetometoxi (AM) derivatet av Calcein gör att detta färgämne lätt kan komma in i livskraftiga celler. Väl inne, spjälkar intracellulära esteraser AM-grupperna bort från de icke-fluorescerande BD Pharmingen™ Calcein AM, fångar fluorescerande Calcein i cellen. Eftersom döda celler saknar esterasaktivitet är endast livsdugliga celler märkta. Calcein AM är optimalt exciterad vid 495 nm våglängd av ljus och emitterar maximalt vid 515 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Calcein AM fluorescerande färgämne
För användning med (applikation) Flödescytometri, Bioavbildning
Produkttyp Fluorescerande färgämne
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO