Läs mer
BD Caspase-9-hämmare, Z-LEHD-FMK
Produktkod. 15856258 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
15856258 1 mg
1 options
Produktkod. 15856258 Leverantör BD Leverantörsnummer 550381
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Irreversibel och cellpermeabel hämmare av kaspas-9
Medlemmar av kaspasfamiljen spelar nyckelroller vid inflammation och däggdjursapoptos. Z-LEHD-FMK-peptiden är O-metylerad i P1-position på asparaginsyra, vilket ger ökad stabilitet och ökad cellpermeabilitet. Z-LEHD-FMK-hämmaren kan användas för både in vivo- och in vitro-cellbaserade analyser för att hämma primärt kaspas-9-aktivitet och för att studera händelser efter kaspas-9-aktivering.
  • Innehåll: Lyofiliserad; Rekonstituera i DMSO
  • Format: Renad
  • Molekylvikt: 804 Dalton
Undvik flera frys-tinningar av produkten.
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flödescytometri
Förvaringsbuffert Lyofiliserad i dimetylsulfoxid
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 804
Inhibitorer Z-LEHD-FMK
Form Renad
Endast för forskning.