Läs mer
BD CBA Human Chemokine Kit
Produktkod. 15886908 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
80 tester
Produktkod. Kvantitet
15886908 80 tester
1 options
Produktkod. 15886908 Leverantör BD Leverantörsnummer 552990
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Innehåller
Reagenser för infångning och detektering av IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 och IP-10, tvättbuffert, analysspädningsmedel, reagens för cytometerinställning
Optimerad för analys av specifika kemokiner i vävnadskultursupernatanter, EDTA-behandlad plasma (EDTA-plasma) och serumprover
  • Använder känsligheten för amplifierad fluorescensdetektion genom flödescytometri för att mäta lösliga analyter i en partikelbaserad immunanalys
  • Varje pärla i kitet ger en infångningsyta för ett specifikt protein och är analog med en individuellt belagd brunn i en ELISA tallrik
  • Capture Bead-blandningen är i suspension för att möjliggöra detektering av flera analyter i ett prov med liten volym
  • Det breda dynamiska området för fluorescensdetektion via flödescytometri och den effektiva infångningen av analyter via suspenderade partiklar gör det möjligt för analysen att använda färre provspädningar och att bestämma koncentrationen av en okänd analyt på avsevärt kortare tid (jämfört med konventionella ELISA )
  • Kan användas för att kvantitativt mäta Interleukin-8 (CXCL8/IL-8), RANTES (CCL5/RANTES), Monokine-inducerad av Interferon-γ (CXCL9/MIG), Monocyte Chemoattractant Protein-1 (CCL2/MCP-1) och Interferon-γ -inducerade protein-10 (CXCL10/IP-10) nivåer i ett enda prov
  • Ger tillräckligt med reagens för den kvantitativa analysen av 80 prover
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Upptäcker IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 och IP-10
För användning med (applikation) För analys av specifika kemokiner i vävnadskultursupernatanter, EDTA-behandlad plasma (EDTA-plasma) och serumprover
Kvantitet 80 tester
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Reaktivitet Människa