Innehåller
Reagenser för infångning och detektion av IL-8, IL-1β , IL-6, IL-10, TNF och IL-12p70, tvättbuffert, analysspädningsmedel, serumförstärkningsbuffert, reagens för inställning av cytometer
- Kan användas för att kvantitativt mäta interleukin-8 (IL-8), interleukin-1β (IL-1β ), interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10), tumörnekrosfaktor (TNF) och interleukin-12p70 (IL-12p70) proteinnivåer i ett enda prov
- Detektionsreagens som tillhandahålls i kitet är en blandning av fykoerytrin (PE)– konjugerade antikroppar, som ger en fluorescerande signal i proportion till mängden bunden analyt
- Ger tillräckligt med reagens för analys av 80 prover
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Upptäcker | IL-8, IL-1beta, IL-6, IL-10, TNF och IL-12p70 |
| För användning med (applikation) | För analys av specifika kemokiner i vävnadskultursupernatanter, EDTA-behandlad plasma (EDTA-plasma) och serumprover |
| Kvantitet | 80 tester |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Reaktivitet | Människa |