Innehåller
Reagens för infångning och detektion av IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF och IFN-γ ; tvättbuffert; analysspädningsmedel; serumförstärkningsbuffert; reagenser för inställning av cytometer
- Kan användas för att kvantitativt mäta Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumörnekrosfaktor (TNF) och Interferon-γ (IFN-γ ) proteinnivåer i ett enda prov
- Detektionsreagens som tillhandahålls i kitet är en blandning av fykoerytrin (PE)-konjugerade antikroppar, som ger en fluorescerande signal i proportion till mängden bunden analyt
- Ger tillräckligt med reagens för den kvantitativa analysen av 80 prover
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Upptäcker | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF och IFN-g |
| För användning med (applikation) | För analys av specifika cytokiner i vävnadskultursupernatanter, EDTA-plasma- och serumprover |
| Kvantitet | 80 tester |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Reaktivitet | Människa |