Läs mer
BD CBA Human Th1/Th2 Cytokine Kit
Produktkod. 15876368 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
80 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876368 80 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15876368 Leverantör BD Leverantörsnummer 550749
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
Reagens för infångning och detektion av IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF och IFN-γ , tvättbuffert, analysspädningsmedel, serumförstärkningsbuffert, reagens för inställning av cytometer
Optimerad för analys av specifika cytokiner i vävnadskultursupernatanter, EDTA-plasma och serumprover
BD CBA-analyser tillhandahåller en metod för att fånga en löslig analyt eller en uppsättning analyter med pärlor av känd storlek och fluorescens, vilket gör det möjligt att detektera analyter med flödescytometri.
  • Kan användas för att kvantitativt mäta Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-5 (IL-5), Interleukin-10 (IL-10), Tumörnekrosfaktor (TNF) och Interferon-γ (IFN-γ ) proteinnivåer i ett enda prov
  • Detektionsreagens som tillhandahålls är en blandning av fykoerytrin (PE)-konjugerade antikroppar, som ger en fluorescerande signal i proportion till mängden bunden analyt
  • Ger tillräckligt med reagens för analys av 80 prover
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Upptäcker IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF och IFN-g
För användning med (applikation) För analys av specifika cytokiner i vävnadskultursupernatanter, EDTA-plasma- och serumprover
Kvantitet 80 tester
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Reaktivitet Människa