Läs mer
BD CBA Mouse Inflammation Kit
Kvantitet:
80 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Reagens för infångning och detektion av IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-γ TNF och IL-12p70; tvättbuffert; analysspädningsmedel; reagenser för inställning av cytometer
- Kan användas för att kvantitativt mäta Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1), Interferon-γ (IFN-γ ), tumörnekrosfaktor (TNF) och interleukin-12p70 (IL-12p70) proteinnivåer i ett enda prov
- Detektionsreagens som tillhandahålls i kitet är en blandning av fykoerytrin (PE)-konjugerade antikroppar, som ger en fluorescerande signal i proportion till mängden bunden analyt
- Ger tillräckligt med reagens för 80 tester
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IFN-gamma |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Reagenser för infångning och detektering av IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-g, TNF och IL-12p70, tvättbuffert, analysspädningsmedel, reagens för cytometerinställning |
| Kvantitet | 80 tester |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus inflammation kit |