Läs mer
BD CBA Mouse Th1/Th2 Cytokine Kit
Produktkod. 15846598 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
80 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15846598 80 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15846598 Leverantör BD Leverantörsnummer 551287
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Innehåller
Reagens för infångning och detektion av IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ och TNF; standarder; tvättbuffert; analysspädningsmedel; reagenser för inställning av cytometer
Optimerad för analys av fysiologiskt relevanta koncentrationer (pg/mL-nivåer) av specifika cytokinproteiner i vävnadskultursupernatanter och serumprover
BD CBA-analyser tillhandahåller en metod för att fånga en löslig analyt eller en uppsättning analyter med pärlor av känd storlek och fluorescens, vilket gör det möjligt att detektera analyter med flödescytometri.
  • Kan användas för att mäta Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-5 (IL-5), Interferon-γ (IFN-γ ), och tumörnekrosfaktor (TNF) proteinnivåer i ett enda prov
  • Ger tillräckligt med reagens för analys av 80 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Upptäcker IL-2, IL-4, IL-5, IFN-g och TNF
För användning med (applikation) För analys av fysiologiskt relevanta koncentrationer (pg/mL-nivåer) av specifika cytokinproteiner i vävnadskultursupernatanter och serumprover
Kvantitet 80 tester
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Endast för forskning.