Läs mer
BD CBA Mus Th1/Th2/Th17 Cytokine Kit
Produktkod. 15577135 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
80 tester
Produktkod. Kvantitet
15577135 80 tester
1 options
Produktkod. 15577135 Leverantör BD Leverantörsnummer 560485
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Innehåller
Reagenser för infångning och detektion av IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ TNF, IL-17A och IL-10; tvättbuffert; analysspädningsmedel; reagenser för inställning av cytometer
Optimerad för analys av fysiologiskt relevanta koncentrationer (pg/mL-nivåer) av specifika cytokinproteiner i vävnadskultursupernatanter och serumprover
BD CBA-analyser tillhandahåller en metod för att fånga en löslig analyt eller en uppsättning analyter med pärlor av känd storlek och fluorescens, vilket gör det möjligt att detektera analyter med flödescytometri.
  • Kan användas för att mäta Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interferon-γ (IFN-γ ), tumörnekrosfaktor (TNF), interleukin-17A (IL-17A) och interleukin-10 (IL-10) proteinnivåer i ett enda prov
  • Ger tillräckligt med reagens för 80 tester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Upptäcker IL-2, IL-4, IL-6, IFN-g, TNF, IL-17A och IL-10
För användning med (applikation) För analys av fysiologiskt relevanta koncentrationer (pg/mL-nivåer) av specifika cytokinproteiner i vävnadskultursupernatanter och serumprover
Kvantitet 80 tester
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mouse Th1/Th2/Th17 CBA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Endast för forskning.